Key Documents
T6382
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
≥99%
Sinonimo/i:
Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
plant (vegetable)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves