Documenti fondamentali
T40100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
Dimensione pori
1000 Å
Capacità
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)