T2928
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse
clone TH-16, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-DYT14, Anti-DYT5b, Anti-TYH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TH-16, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, sheep, human, monkey, bovine, rabbit, guinea pig
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunofluorescence labelling
- immunohistochemical staining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?