T2141
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (TLC), powder
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)ccc12
InChI
1S/C19H18N2O4/c1-11-8-18(23)25-17-10-13(4-7-15(11)17)21-19(24)16(20)9-12-2-5-14(22)6-3-12/h2-8,10,16,22H,9,20H2,1H3,(H,21,24)/t16-/m0/s1
NRGJYQDVMUOJLU-INIZCTEOSA-N
WGK 3