T1753
Trizma® Pre-Set Crystals
Type 7.4-FT, pH 7.4, suitable for use with fresh water species
Sinonimo/i:
Tris crystals
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type 7.4-FT
Forma fisica
crystalline powder
pH
7.4
Solubilità
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Compatibilità
suitable for use with fresh water species
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3