T1450
Anti-γ-Tubulin (LL-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-γ-Tubulin (LL-17)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
Caenorhabditis elegans
tecniche
western blot: 0.75-1.5 μg/mL using whole extract of C. elegans.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Caenorhabditis elegans ... Tbg-1(176361)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol