T0632
Sodium thioglycolate
≥96.5% (iodometric)
Sinonimo/i:
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.5% (iodometric)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Intervallo di pH utile
6.7 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- as a growth supplement in enrichment media and to study its effect on Arcobacter
- in influenza hemagglutinin formulation in order to reduce disulfide-mediated cross-linking and early potency loss
- in electron microscopy
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?