T0453
TAOK1 (1-314), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
FLJ14314, KIAA1361, MAP3K16, MARKK, PSK2
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
1420-1921 nmol/min·mg
PM
~63 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAOK1(57551)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1