T0451
Tau-410 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
42.6 kDa
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Azioni biochim/fisiol
Isoform of Tau, variant 2N3R, having 3 microtubule binding repeats (R) and 2 amino terminal inserts (N).
Ricostituzione
Lyophilized from MES, pH 6.8 containing NaCl and EGTA. When reconstituted in water to a protein concentration of 1 mg/mL, the resulting buffer will have ~50 mM MES, pH 6.8, 100 mM NaCl and 0.5 mM EGTA.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)