SYNS389200
Synthware™ long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinonimo/i:
Synthware S389200, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
needle female luer lock
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S389200
D.E. × lungh.
0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip
Descrizione generale
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 200mm
Applicazioni
kemetch; synthware; needle; extended length
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)