SYNF710010YH
Synthware™ glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
Sinonimo/i:
Synthware F710010YH
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
round base
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F710010YH
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
Applicazioni
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)