Documenti fondamentali
SYNB141000
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap
Sinonimo/i:
Synthware B141000, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
clear bottle
red polypropylene cap
wide-mouth
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech B140100
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 1000mL includes Accessories: GL45-C
Applicazioni
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)