SRP8037
IL-36γ mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinonimo/i:
Interleukin-1 family member 9, Interleukin-36γ, SSI-3
About This Item
product name
IL-36γ mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Coniugato
untagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~17 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il36g(215257)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2