SRP8036
IL-36β mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinonimo/i:
Interleukin-1 family member 8, Interleukin-36β, Sentrin-specific protease 2
About This Item
Nome del prodotto
IL-36β mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Coniugato
untagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~17 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il36b(69677)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)