SRP8001
Calreticulin human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CRP55, Calregulin, ERp60, Endoplasmic reticulum resident protein 60, grp60
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~55 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
calcium flux assay: suitable
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CALR(811)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)