SRP6595
IL-22 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells (Ala 34 - Ile 179), ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
IL-TIF, ZCYTO18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells (Ala 34 - Ile 179)
Tag
His tagged
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 17.6 kDa (a polyhistidine tag at the N-terminus.)
observed mol wt 21-33 kDa (DTT-reduced protein.Protein migrates as 21-33 kDa in a SDS-PAGE due to glycosylation.
)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL22(50616)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)