SRP6576
CREB Binding Protein (1081-1197) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CBP, CREBBP, cAMP-responsive element-binding protein 1 CREB-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
40.8 kDa (1081-1197 aa + NT GST Tag)
Confezionamento
pkg of 20 and 100 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3