Documenti fondamentali
SRP6553
Sigma-Aldrich
CIRBP/Cold-inducible RNA-binding protein human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
A18HNRNP, CIRP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
20.5 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 20 μg
Impurezze
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CIRBP(1153)
Descrizione generale
CIRBP, also known as cold-inducible RNA-binding protein, plays a protective role in the genotoxic stress response by stabilizing transcripts of genes involved in cell survival. CIRBP responds to a wide array of cellular stresses, including short wavelength ultraviolet light (UVC), at the transcriptional and post-translational level. It acts as a translational activator. CIRBP can bind the 3′untranslated region of specific transcripts to stabilize them and facilitate their transport to ribosomes for translation. CIRBP affects NF-κB signaling as opposed to IL1B mRNA stability directly.
Stato fisico
Lyophilized from sterile 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 0.25 M Imidazole, 20% glycerol.
Ricostituzione
Detailed reconstitution instructions are sent along with the product
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)