SRP6499
HAVCR1/KIM1/TIM1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HAVCR, HAVCR-1, Hepatitis A virus cellular receptor 1, TIMD-1, TIMD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 31.3 kDa
observed mol wt 80-100 kDa by SDS-PAGE (reducing) (DTT-reduced.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HAVCR1(26762)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)