SRP6265
HMGB1/HMG1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HMG1, HMG3, HMGB1, SBP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.22 μg/mL
PM
calculated mol wt 25.7 kDa
observed mol wt 28 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Phe17 is the predicted N-terminus.)
observed mol wt 32 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3