SRP6255
VEGF-B human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
VEGFB, VEGFL, VRF
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 20.2 kDa
observed mol wt 15-18 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Arg 22 is the predicted N-terminus.)
observed mol wt 33-35 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGF-B(7423)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3