SRP6237
SPARC/Osteonectin human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BM-40, ON, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
43.7 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SPARC(6678)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)