SRP6108
Neuron-Specific Enolase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, ENO2, Enolase 2, Gamma-enolase, NSE, Neural enolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
47 kDa (434 aa, 1-434 aa)
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ENO2(2026)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)