SRP5282
ERK1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
HS44KDAP, HUMKER1A, MAPK3, MGC20180, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
672-1008 nmol/min·mg
PM
~72 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)