SRP5040
IKK α , active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CHUK, IKBKA, IKK-α, IKK1, NFKBIKA, TCF16
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
2.1-2.9 nmol/min·mg
PM
~114 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CHUK(1147)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1