SRP5004
AMPK (α2/β2/γ2), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
AAKG, AAKG2, AMPK, AMPK2, CMH6, H91620p, MGC61468, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG2, WPWS
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
255-345 nmol/min·mg
PM
~36 kDa (B2)
~65 kDa (G2)
~69 kDa (A2)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG2(51422)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1