SRP5003
AMPK (α2/β2/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
AMPK, AMPK2, AMPKG, MGC61468, MGC8666, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG1
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
238-322 nmol/min·mg
PM
~36 kDa (B2)
~40 kDa (G1)
~69 kDa (A2)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG1(5571)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.