SRP3279
BMP-5 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
none
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
0.5-1.0 μg/mL ED50
PM
31.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BMP5(653)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3