SRP3231
PF-4 from mouse
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CXCL4, Ironplact, Oncostatin A, Platelet Factor-4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
PF-4 from mouse, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
10.0-100.0 ng/mL
PM
8.2 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PF4(56744)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)