SRP3217
LIGHT from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥96% (SDS-PAGE), ≥96% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HVEM-L, TNFSF14
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥96% (HPLC)
≥96% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
20.1 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... TNFSF14(50930)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)