SRP3203
IFN-lambda 2 from mouse
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-28A
About This Item
Prodotti consigliati
product name
IFN-lambda 2 from mouse, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
19.8 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... IL28A(338374)
Azioni biochim/fisiol
Recombinant murine IFN-l2 is a 19.8kDa protein containing 175 amino acid residues.
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3