SRP3122
Neuritin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CPG15, NRN1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
20.0-30.0 ng/mL ED50
PM
9.7 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NRN1(51299)
Categorie correlate
Descrizione generale
Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.8kDa polypeptide monomers, each containing 89 amino acid residues.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.8kDa polypeptide monomers, each containing 89 amino acid residues.
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3