SRP3101
KLF4-TAT human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EZF, GKLF, Kruppel-like factor-4
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
51.7 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KLF4(9314)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)