SRP2089
C-myc, proto oncogene human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MRTL, bHLHe39, c-Myc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~50.4 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
500 μg/mL
Colore
clear
colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.