SRP2078
p53 (1-342) C-terminal deletion human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~39.5 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Articoli
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.