SRP2053
USF1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FCHL, FCHL1, HYPLIP1, MLTF, MLTFI, UEF, bHLHb11
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~35.1 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
600 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... USF1(7391)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)