SRP2014
RNA Polymerase II, p33 subunit human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~33.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
350 μg/mL
tecniche
western blot: suitable
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... POLR2C(5432)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1