SRP0729
PCTK3 (CDK18)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
Attività specifica
35-55 nmol/min·mg (radiometric)
PM
~64 kDa (Cyclin Y)
~76 kDa (PCTK3)
Concentrazione
0.1 μg/μL
Numero d’accesso
BC011526
NM_145012
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CCNY(219771) , CDK18(5129)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
WGK 1