Documenti fondamentali
SRP0683
Sigma-Aldrich
RS Repeat Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
PM
1934.13
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
Sequenza
GRSRSRSRSRSRSRSR
Ricostituzione
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)