Documenti fondamentali
SRP0664
Sigma-Aldrich
CBL-B, GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
frozen liquid
PM
72 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CBLB(868)
Descrizione generale
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3-binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_017934, a.a. 39 - 426 with N-terminal GST-Tag expressed in an E. coli expression system. MW=72 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)