Key Documents
SRP0518
Sigma-Aldrich
Human PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
54 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD274(29126)
Descrizione generale
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_014143, amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag technology. MW = 54 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1