Documenti fondamentali
SRP0501
Sigma-Aldrich
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinonimo/i:
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
60 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MERTK(10461)
Descrizione generale
Human c-Mer, also known as tyrosine-protein kinase Mer, MERTK, and receptor tyrosine kinase MerTK GenBank Accession NM_006343, a.a. 578-872 with C-terminal GST-tag. Expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 60 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1