SRP0472
TAF1L (1398-1649) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
56.1 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAF1L(138474)
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1