Documenti fondamentali
SRP0464
Sigma-Aldrich
BRD4, BD1, BD2 (49-460) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
47.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-460 with N-terminal His-tag, MW = 47.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)