SRP0381
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AEBP2(121536) , EED(8726) , EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1