SRP0354
Aurora Kinase A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ARK1, AURA, BTAK, STK6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
50 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)