SRP0310
HDAC6 H216A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HD6, JM21, histone deacetylase 6
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
161 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.65 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC6(10013)
Descrizione generale
Human HDAC6 with H216A mutation (GenBank Accession No. NM_006044), full length with N-terminal GST tag, MW= 161kDa, expressed in a Baculovirus expression system.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1