SRP0258
PDE1B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, Cam-PDE 63 kDa, PDES1B, Phosphodiesterase 1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥2000 units/μg
PM
87 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDE1B(5153)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità