SRP0141
PRMT1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ANM1, Arginine methyltransferase 1, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 2, HRMT1L2, Interferon receptor 1-bound protein 4 (IR1B4)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
68 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRMT1(3276)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)