SRP0138
NSD2 (782-end)/ReBPII Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MMSET, Multiple myeloma SET domain-containing protein, Nuclear SET domain-containing protein 2, REIIBP, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
66.5 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... WHSC1(7468)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)